Magnetrührer, maxMIX
Lieferant: 2mag
maxMIX
442-0810EA 4330 CHF
442-0810 442-0811 442-0809
Magnetrührer, maxMIX
Rührer Magnetrührer
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
  • Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP-Schutzklasse: IP 65
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 65