Kaliumbromid 99,99%, HighPurS-CERT
Lieferant: CPACHEM
Achtung
Synonyms: Bromkalium
ACSDPSPBRC.100GEA 636 CHF
ACSDPSPBRC.100G
Kaliumbromid 99,99%, HighPurS-CERT
Kaliumbromid
Zertifizierungen: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Formel: KBr
MW: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C
Melting Pt: 734 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3