Natriumnitrat 99.99%, HighPurS-CERT
Lieferant: CPACHEM
Gefahr
Synonyms: Natronsalpeter
ACSDPSNANAC.50GEA 257 CHF
ACSDPSNANAC.50G
Natriumnitrat 99.99%, HighPurS-CERT
Natriumnitrat
Zertifizierungen: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformation: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: NaNO₃
MW: 84,99 g/mol
Siedepunkt: 600,..700 °C
Melting Pt: 312 °C
Dichte: 2,26 g/cm³
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III