Shigemi®-Schlauch für D₂O, 5 mm
Lieferant: Bruker
Shigemi®
BRUKZ10681AEA 0 CHF
BRUKZ10681A
Shigemi®-Schlauch für D₂O, 5 mm
Röhrchen NMR-Röhrchen
Rohr für D₂O, 5 mm, Präzisionsgeometrie und kompatibel mit Bruker CryoProbes.
  • Verhindert Schäden an der Sonde
Verpackung: Paket enthält ein Stück.