1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: CPACHEM
Synonyms:
Natriumlaurylsulfonat
, Natriumdodecylsulfonat
ACSDSB48924.100MGEA
182
CHF
ACSDSB48924.100MG
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₁₂H₂₅NaO₃S MW: 272,38 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS-Nummer: 2386-53-0 |