GelGreen® Agarose LE
Lieferant: Biotium
GelGreen®
41030-50GEA 0 CHF
41030-50G
GelGreen® Agarose LE
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Hochreine Agarose in molekularbiologischer Qualität, vorbeschichtet mit GelGreen® Nukleinsäure-Gelfarbstoff für die bequeme und sichere Herstellung vorgefertigter Gele.
  • Ungiftiger GelGreen® DNA-Farbstoff ist bereits in der Agarose enthalten
  • Keine Notwendigkeit, konzentrierte Farbstofflösungen zu handhaben, für mehr Sicherheit
  • Verwendung mit TAE oder TBE für 0,8 bis 2% Gele
  • Niedriger EEO, ultrareine Agarose in molekularbiologischer Qualität
GelGreen® Agarose LE ist unsere ultrareine LE-Agarose in Molekularbiologiequalität, die mit GelGreen® Nukleinsäuregel-Farbstoff vorbeschichtet ist. Für mehr Komfort und Sicherheit müssen Sie bei der Herstellung Ihres Gels keinen konzentrierten Fluoreszenzfarbstoff handhaben. Für Agarosegele von 0,8 bis 2 % in TAE oder TBE.
GelGreen® ist ein empfindlicher, stabiler und umweltfreundlicher grün fluoreszierender Nukleinsäurefarbstoff, der speziell für die Gelfärbung entwickelt wurde. GelGreen® ist weitaus empfindlicher als SYBR® Safe. Im Gegensatz zu SYBR®-Farbstoffen, die als instabil gelten, ist GelGreen® sowohl hydrolytisch als auch thermisch sehr stabil. GelGreen® hat eine UV-Absorption zwischen 250 und 300 nm und einen starken Absorptionspeak bei etwa 500 nm.