Redox-Sensor für Standardanwendungen, CPS12
Lieferant: Endress+Hauser
ENDRCPS12-0PA2GSAEA 614 CHF
ENDRCPS12-0PA2GSA
Redox-Sensor für Standardanwendungen, CPS12
Elektroden Redox-Elektroden
Glas-Redox-Sensor für Standardanwendungen.
  • Robuste Elektrode mit langer Giftdiffusionsstrecke
  • Geringer Wartungsaufwand dank großem, schmutzabweisendem PTFE-Ringdiaphragma
  • Geeignet für raue Anwendungen: Prozessglas für hoch alkalische Medien und druckstabil bis 16 bar (232 psi)
  • Verfügbar mit verschiedenen Messelementen für den Einsatz in oxidierenden oder reduzierenden Medien
  • Memosens-Technologie bietet maximale Prozesssicherheit durch berührungslose induktive Signalübertragung
Der Orbisint CPS12 ist der Allrounder für die Redoxmessung in Prozess- und Umweltanwendungen. Ausgelegt für geringen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer.
Material: Messfläche Platin