Lagereinheit mit sechs Schubladenfächern, PM
Lieferant: Multiroir
MULC31104EA 265 CHF
MULC31104
Lagereinheit mit sechs Schubladenfächern, PM
Möbel Lagerschränke
Entdecken Sie den Block mit sechs Schubladen, Modell PM, ideal für den Einsatz im Labor.
  • Sechs Schubladenfächer in gemischten Farben
  • Aus schlagfestem Polystyrol gefertigt
  • Integrierter Griff an jedem Fach
  • Schubladenfächer können übereinander gestapelt werden
Die kleine Lagereinheit mit sechs Schubladenfächern ist vollständig aus schlagfestem Polystyrol gefertigt. Die Schubladen sind herausnehmbar und können als Präparationsfächer verwendet werden. Sie können auch sicher übereinander gestapelt werden.
Diese leichte und robuste Schubladeneinheit eignet sich für den Einsatz im Labor zur Präparation von Elementen oder zur Lagerung von Materialien.