ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Terence XXG Pro Pro Boa® Mid S3
Lieferant: ELTEN
768891/39 768891/40 768891/41 768891/42 768891/43 768891/44 768891/48 768891/45 768891/46 768891/47
ELTN768891/39EA 211 CHF
ELTN768891/39 ELTN768891/40 ELTN768891/41 ELTN768891/42 ELTN768891/43 ELTN768891/44 ELTN768891/48 ELTN768891/45 ELTN768891/46 ELTN768891/47
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Terence XXG Pro Pro Boa® Mid S3
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsstiefelette aus Rindsleder-Obermaterial und einer Sohle aus Gummi/PU (Wellmaxx Grip).
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Durchgehende, gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende Einlegesohle ESD PRO schwarz
  • Boa®-Fit-Schnürsystem
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenkappe aus Verbundwerkstoff
  • TPU-Überkappe
Innen- und Außenbereiche. Bereiche, in denen mit Feuchtigkeitseinwirkung zu rechnen ist (S2). Bereiche in denen die Gefahr von Stichen durch spitze oder scharfe Gegenstände (S3) besteht. Bereiche in denen die Gefahr elektrischer Entladungen besteht (ESDS/ESD). Arbeitsplätze auf harten Untergründen: Der revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt für einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt - für mehr Energie in jedem Schritt.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SC/HI/HRO/M/SR, Form B.