Sapphire Pipettenspitzen und Filter
Lieferant: Greiner Bio-One
778353_3840 772353_5760 774353_5760 776354_4800 776353_5760 778350_5000 778364_4800 773353_5760 771353_5760 775363_5760 775353_960 775350_15000 771350_10000 772350_5000 775364_4800 776350_10000 777350_5000 772354_4800 775354_4800 778354_4800 771354_4800 771361_5760 771363_5760 771364_4800 772361_5760 772364_4800 775361_5760 776361_5760 776364_4800 777361_3840 777364_4800 778361_3840 772351_5760 775351_5760 775355_4800 778351_3840 778355_4800 775362_5760 771355_4800 771365_4800 772355_4800 772365_4800 775365_4800 777355_4800 777365_4800 771351_5760 771352_5760 771362_5760 772352_5760 772362_5760 775352_5760 776351_5760 776352_5760 776355_4800 776362_5760 776365_4800 777351_3840 777352_3840 777362_3840 778352_3840 778362_3840 772363_960 774363_960 776363_960 778363_960
GREI778353_3840EA 1090 CHF
GREI778353_3840 GREI772353_5760 GREI774353_5760 613-7369 GREI776353_5760 GREI778350_5000 GREI778364_4800 GREI773353_5760 GREI771353_5760 GREI775363_5760 GREI775353_960 GREI775350_15000 GREI771350_10000 GREI772350_5000 GREI775364_4800 GREI776350_10000 GREI777350_5000 613-7363 613-7366 613-7375 613-7360 GREI771361_5760 GREI771363_5760 GREI771364_4800 GREI772361_5760 GREI772364_4800 GREI775361_5760 GREI776361_5760 GREI776364_4800 GREI777361_3840 GREI777364_4800 GREI778361_3840 613-7361 613-7364 GREI775355_4800 613-7373 GREI778355_4800 GREI775362_5760 GREI771355_4800 GREI771365_4800 GREI772355_4800 GREI772365_4800 GREI775365_4800 GREI777355_4800 GREI777365_4800 613-7358 613-7359 GREI771362_5760 613-7362 GREI772362_5760 613-7365 613-7367 613-7368 GREI776355_4800 GREI776362_5760 GREI776365_4800 613-7370 613-7371 GREI777362_3840 613-7374 GREI778362_3840 GREI772363_960 GREI774363_960 GREI776363_960 GREI778363_960
Sapphire Pipettenspitzen und Filter
Pipettenspitzen
Flexibilität ist bei modernen Liquid-Handling-Lösungen entscheidend. Aus diesem Grund werden die Sapphire Spitzen in acht verschiedenen Größen in einem Volumenbereich von 10 bis 1250 µl hergestellt, einschließlich einer verlängerten 10-µl-Spitze für die Rückgewinnung kleiner Probenmengen. Alle unsere Spitzen bestehen aus medizinischem Polypropylen und sind als Standard-, Low-Retention-, Filter- oder Low-Retention-Filterspitzen erhältlich.
  • Vollautomatische Produktion und Verpackung
  • Universell passend für alle gängigen Pipetten
  • Spitzen (ohne Filter) und