Warnschutz Business-Westen mit gut sichtbarer Tablet-Tasche
Lieferant: Portwest
C357YERL C357YERM C357ORRL
PRTWC357YERLEA 18.2 CHF
PRTWC357YERL PRTWC357YERM PRTWC357ORRL
Warnschutz Business-Westen mit gut sichtbarer Tablet-Tasche
Arbeitskleidung
Diese Version der klassischen Business-Weste bietet dieselben Funktionen, darunter mehrere Taschen für reichlich Stauraum, zusätzlich eine Tablet-Tasche mit Reißverschluss.
  • Reißverschlussöffnung vorne für einfachen Zugriff
  • Sieben Taschen für ausreichend Stauraum
  • Externe Tablet-Tasche zur sicheren Aufbewahrung
  • Zwei aufgesetzte Taschen unten und Handytasche
  • Halterung für ID-Karte zum einfachen Vorzeigen
  • Schlaufe zum einfachen Anbringen eines Funkgeräts
Die Tablet-Tasche mit Reißverschluss bietet Platz für Tablets mit einer Größe von bis zu 26,7 cm (10,5“ ohne Hülle). Empfohlen für den Einsatz in Umgebungen, in denen gut sichtbare und reflektierende Kleidung erforderlich ist.
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 2. RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange).