Eppendorf® Protein LoBind Platte
Lieferant: EPPENDORF
0030504.100 0030504.119 0030504.208 0030504.216 0030508.106 0030508.203 0030524.101 0030528.107 0030628.306 0030624.300 0030504.305
737-2540EA 851 CHF
737-2540 737-2541 737-2544 737-2545 737-0208 737-0209 737-2564 737-0213 737-0238 737-0163 737-0161
Eppendorf® Protein LoBind Platte
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Eppendorf Protein LoBind-Platten sind für den Einsatz in der Proteomik oder anderen Bereichen der Proteinforschung konzipiert, in denen die Proteinkonzentration tendenziell sehr gering ist und die Probenrückgewinnung für die Testergebnisse von entscheidender Bedeutung ist.
  • Eppendorf LoBind gewährleistet eine hervorragende Probenrückgewinnung für verbesserte Testergebnisse
  • Frei von Oberflächenbeschichtungen (z. B. Silikon), um das Risiko von Probeninterferenzen zu minimieren
  • Chargenzertifizierter PCR-Reinheitsgrad: Frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
  • Kontraststarke einzigartige OptiTrack®-Matrix: bis zu 30% schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Rest-/Totvolumen und hervorragende Mischeigenschaften
  • Erhöhte Well-Ränder und eine glatte Oberfläche gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung in Platten
Die Rückgewinnung von Proteinproben kann mit Eppendorf Protein LoBind-Platten maximiert werden. Eppendorf LoBind-Platten sind mit einer speziellen Zweikomponenten-Polymermischung ausgestattet, die eine hydrophile Oberfläche erzeugt, um optimale Probenrückgewinnungsraten zu gewährleisten. Diese Platten wurden speziell für die Proteinforschung oder empfindliche proteomische Testmethoden entwickelt und liefern überlegene Ergebnisse, indem sie die Probenbindung an die Plattenoberfläche reduzieren.
Reinheitsgrad: PCR-rein
Material: Polypropylen (PP)
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Zentrifugationsstabilität: 6000×g
Well-Farbe: Klar