Deepwell-Platten, 384 Well, 200 µl
Lieferant: EPPENDORF
0030521.102 0030522.109 0030525.108 0030526.104 0030113.551
737-2549EA 477 CHF
737-2549 737-2554 737-0210 737-0211 737-0253
Deepwell-Platten, 384 Well, 200 µl
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Eppendorf Deepwell-Platten 384-Well, 200 µl bieten effiziente Probenhandhabung mit Funktionen wie OptiTrack® Matrix für schnelle Identifizierung und g-Safe®-Technologie für Stabilität während der Zentrifugation. SafeCode-Varianten bieten eine sichere dreistufige Codierung, einschließlich Fehlerkorrektur für zuverlässige Identifizierung, und gewährleisten so Flexibilität und Genauigkeit in experimentellen Arbeitsabläufen.
  • OptiTrack®-Matrix: bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für maximale Probenrückgewinnung und hervorragende Mischeigenschaften
  • g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6.000×g für schnellere Protokolle und verbesserte Probenqualität
  • Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch bei Heißsiegelung
  • Einfaches und zuverlässiges Stapeln
  • Minimiertes Restvolumen und hohe Einheitlichkeit von Well zu Well
  • Hochwertiges Polypropylen gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastung und extreme Temperaturen
  • Hergestellt ohne Entformungsmittel, Weichmacher und Biozide (Materialien, die sich negativ auf Bioassays auswirken könnten)
Wählen Sie Eppendorf Deepwell-Platten für mehr Zuverlässigkeit, Stabilität und Effizienz. Diese Deepwell-Platten sind in den Formaten 96- und 384-Well mit weißen, gelben, grünen oder blauen Rändern erhältlich und bieten hohe Leistung bei allen Anwendungen, sowohl manuell als auch automatisiert. Mit OptiTrack® Matrix, einem kontrastreichen alphanumerischen Etikett, das per Laser in den Rand eingraviert ist, können Sie Ihre Probe bis zu 30% schneller finden und Pipettierfehler reduzieren. Verlassen Sie sich bei allem auf Eppendorf Deepwell-Platten, von der Probenlagerung bei 86 °C bis zur DNA-Denaturierung bei 100 °C, und setzen Sie neue Maßstäbe in Ihrem Labor.
Die Safe-Code-Option bietet eine 3-stufige Codierung zur sicheren Proben- und Gefäßidentifizierung. Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht ein sicheres Lesen von Codes mit bis zu 30% beschädigten Codes.
Volumen: 200 µl
Anz. der Wells: 384
Abmessungen: 127,8×85,5×25,1 mm
Material: Polypropylen (PP)
Bodenform: konisch
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Plattenfarbe: weiß