Deepwell-Platten, 96 Well, 2000 µl
Lieferant: EPPENDORF
0030501.306 0030501.314 0030501.330 0030501.349 0030502.302 0030502.310 0030502.337 0030502.345 0030505.301 0030506.308 0030113.527
737-2510EA 226 CHF
737-2510 737-2511 737-2513 737-2514 737-2525 737-2526 737-2528 737-2529 737-0202 737-0205 737-0250
Deepwell-Platten, 96 Well, 2000 µl
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Eppendorf Deepwell-Platten 96-Well, 2000 µl bieten effiziente Probenhandhabung mit Funktionen wie OptiTrack® Matrix für schnelle Identifizierung und g-Safe®-Technologie für Stabilität während der Zentrifugation. SafeCode-Varianten bieten eine sichere dreistufige Codierung, einschließlich Fehlerkorrektur für zuverlässige Identifizierung, und gewährleisten so Flexibilität und Genauigkeit in experimentellen Arbeitsabläufen.
  • OptiTrack®-Matrix: bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische