Einweg-Aluminium-Schalen
Lieferant: BOCHEM
11615 11610 11611 11613
BOCH11615EA 146 CHF
BOCH11615 BOCH11610 BOCH11611 BOCH11613
Einweg-Aluminium-Schalen
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium.
  • Flacher Boden und gestauchte Seiten für mehr Stabilität
  • Öl-frei
  • Leicht konisch für einfache Stapelung
Robuste Einwegschalen mit gecrimpten Seiten. Ideal für allgemeines Wägen, Dosieren und Lagerarbeiten. Eignen sich auch als Verdampfungsschalen, Behälter oder Schutzkappen.