Stärke 1% in Wasser stabilisiert Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Stabilization:
Stabilised with mercury (II) iodide
319554-100ML
319554-500ML
319554-100MLEA
415.92
CHF
319554-100ML
319554-500ML
Stärke 1% in Wasser stabilisiert Indikator, Fluka™
Starch
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Dichte: 1.005 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Turbidity | Max. 50 NTU |
Test of sensitivity | complying |