Riboflavin (Vitamin B2)
Lieferant: Merck
Synonyms: LactoflavinVitamin B26,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazin7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dionVitamin G(-)-Riboflavin
47861.EA 57.6 CHF
47861.
Riboflavin (Vitamin B2)
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Melting Pt: 280 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/18/28506718.jpg