Pyridiniumchlorochromat
Lieferant: Molekula
Synonyms: PCC
MOLEM29524115EA 0 CHF
MOLEM29524115
Pyridiniumchlorochromat
Pyridinium chlorochromate
Formel: C₅H₆ClCrNO₃
MW: 215,56 g/mol
Melting Pt: 205 °C
MDL Number: MFCD00013106
CAS-Nummer: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08064