Phenolphthalein 2% in Ethanol Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
34605-1LEA 613.86 CHF
34605-1L
Phenolphthalein 2% in Ethanol Indikator, Fluka™
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,900 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 24 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
UN: 1170
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying