Kolophonium
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
9051.1 9051.2
ROTH9051.1EA 56.3 CHF
ROTH9051.1 ROTH9051.2
Kolophonium
Kolophonium
Melting Pt: 75…81 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 188
MDL Number: MFCD00132205
CAS-Nummer: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7