Natriumalginat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
9180.1 9180.2
ROTH9180.1EA 57 CHF
ROTH9180.1 ROTH9180.2
Natriumalginat
Natriumalginat
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3