Alginsäure
Lieferant: Roth Carl
8696.1 8696.2
ROTH8696.1EA 50.3 CHF
ROTH8696.1 ROTH8696.2
Alginsäure
Alginic acid
Formel: (C₆H₈O₆)n
MW: 176.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081309
CAS-Nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1