Alginsäure
Lieferant: Molekula
Synonyms: Algin
MOLEM27060131EA 0 CHF
MOLEM27060131
Alginsäure
Alginic acid
Formel: (C₆H₈O₆)n
MW: 176,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081309
CAS-Nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1