Alginsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17582.0E
A17582.22
A17582.36
A17582.0EEA
912
CHF
A17582.0E
A17582.22
A17582.36
Alginsäure
Alginic acid
CAS No.: 9005-32-7
Melting Point:
Formel:
(C₆H₈O₆)n Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081309 CAS-Nummer: 9005-32-7 EINECS: 232-680-1 Merck Index: 14,242 |