Alginsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
270581000
270580025
270585000
ACRO270581000EA
50.6
CHF
ACRO270581000
ACRO270580025
ACRO270585000
Alginsäure
Alginic acid
Formel:
(C₆H₈O₆)n Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081309 CAS-Nummer: 9005-32-7 EINECS: 232-680-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs) |
Sulfated ash | ≤8 % |
Titration excess NaOH | 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance |