Rhodamin B 98+%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 33.9 CHF
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
Rhodamin B 98+%, pure
Rhodamin B
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479.02 g/mol
Melting Pt: 210…211 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011931
CAS-Nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)