Triamteren 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine
B20044.06
B20044.14
B20044.22
B20044.06EA
78.2
CHF
B20044.06
B20044.14
B20044.22
Triamteren 98%
Triamteren
Purity: 98%
CAS No.: 396-01-0
Molecular Formula: C12H11N7
Formula Weight: 253.27
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₁₁N₇ MW: 253,27 g/mol Siedepunkt: 573 °C (1013 hPa) Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006708 CAS-Nummer: 396-01-0 EINECS: 206-904-3 Merck Index: 14,9599 |