4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Lieferant: Roth Carl
X867.1
X867.2
ROTHX867.1EA
65.9
CHF
ROTHX867.1
ROTHX867.2
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa) Melting Pt: 72 °C Dichte: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C) Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003381 CAS-Nummer: 100-10-7 EINECS: 202-819-0 Merck Index: 13,03257 |