Eriochromschwarz T
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalinsulfonat
, 1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz
ROTHK860.1EA
51.35
CHF
ROTHK860.1
Eriochromschwarz T
Eriochromschwarz T
Formel:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S MW: 461,39 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003935 CAS-Nummer: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03702 |