Bromphenolblau Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid NatriumsalzBromphenolblau wasserlöslichNatrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
ROTHA512.1EA 70.1 CHF
ROTHA512.1
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2