Bromphenolblau Natriumsalz
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz
, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid Natriumsalz
, Bromphenolblau wasserlöslich
, Natrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
EURLEMR105010EA
0
CHF
EURLEMR105010
EURLEMR105025
EURLEMR105005
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S MW: 691,95 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013793 CAS-Nummer: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 |