Bromphenolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid NatriumsalzBromphenolblau wasserlöslichNatrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
0312-100GEA 331 CHF
0312-100G 0312-50G
Bromphenolblau Natriumsalz ACS
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013793
CAS-Nummer: 62625-28-9
EINECS: 252-170-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution Entspricht
Visuelles Übergangsintervall (pH 3.0 - 4.6) Entspricht