Bromkresolgrün Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
38696.AE 38696.AP
38696.AEEA 67.3 CHF
38696.AE 38696.AP
Bromkresolgrün Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Bromkresolgrün Natriumsalz
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Physical Form: Liquid Appearance: Green
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4