2-Thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
344710010
344710050
344710250
ACRO344710010EA
38.5
CHF
ACRO344710010
ACRO344710050
ACRO344710250
2-Thiophenboronsäure 97%
2-Thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₅BO₂S MW: 127,96 g/mol Melting Pt: 120…122 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151850 CAS-Nummer: 6165-68-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |