1,7-Dimethylxanthin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
Synonyms:
1,7-Dimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion
, Paraxanthin
, 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurin
, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
, 1,7-Dimethyl-2,6(1H,3H)-purindion
, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion
PROOMM0494.04EA
4290
CHF
PROOMM0494.04
1,7-Dimethylxanthin
1,7-Dimethylxanthin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ MW: 180,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005727 CAS-Nummer: 611-59-6 EINECS: 210-271-9 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)