Methylrot
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
T120.1 T120.2
ROTHT120.1EA 27 CHF
ROTHT120.1 ROTHT120.2
Methylrot
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
Melting Pt: 178…182 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199