Methylrot
Lieferant: Molekula
Synonyms:
2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
MOLEM81142415EA
0
CHF
MOLEM81142415
Methylrot
Methylrot
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ MW: 269,3 g/mol Melting Pt: 178…182 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002425 CAS-Nummer: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Index: 12,06199 |