Thiazinrot
Lieferant: CLIN-TECH
Achtung
Synonyms: Dinatrium-2-[4-[(1-hydroxy-4-sulfonato-2-naphthyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazol-7-sulfonat
CTEH62062/1EA 0 CHF
CTEH62062/1
Thiazinrot
Thiazinrot
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 599,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2150-33-6
EINECS: 218-422-0