4-Bromstyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-4-vinylbenzene
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.10 %
A17896.06
A17896.14
A17896.22
A17896.06EA
109
CHF
A17896.06
A17896.14
A17896.22
4-Bromstyrol ≥98% stabilisiert
4-Bromstyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98%
CAS No.: 2039-82-9
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5940
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 88-89°/16mm
Beilstein Reference: 1634204
MDL No.: MFCD00000110
Formel:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Siedepunkt: 88…89 °C (16 mmHg) Melting Pt: 3…6 °C Dichte: 1.400 Flash-Pt: 75 °C (167 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000110 CAS-Nummer: 2039-82-9 EINECS: 218-022-6 |