4-Bromstyrol 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
154280100 154280250 154281000
ACRO154280100EA 125 CHF
ACRO154280100 ACRO154280250 ACRO154281000
4-Bromstyrol 96% stabilisiert
4-Bromstyrol
Formel: C₈H₇Br
Siedepunkt: 88…89 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 4,5 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000110
CAS-Nummer: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.05 to 0.1 % 4-tert-Butylcatechol