3-Bromstyrol ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-3-vinylbenzene
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.10 %
B24497.03
B24497.06
B24497.14
B24497.03EA
68.5
CHF
B24497.03
B24497.06
B24497.14
3-Bromstyrol ≥97% stabilisiert
3-Bromstyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 2039-86-3
Molecular Formula: C8H7Br
Formula Weight: 183.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 73-74°/3mm
Beilstein Reference: 2038490
MDL No.: MFCD00000088
Formel:
C₈H₇Br MW: 183,05 g/mol Siedepunkt: 73…74 °C (3 mmHg) Dichte: 1.404 Flash-Pt: 67 °C (152 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000088 CAS-Nummer: 2039-86-3 EINECS: 218-025-2 |