3-Bromstyrol 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
306480010 306480050
ACRO306480010EA 35.6 CHF
ACRO306480010 ACRO306480050
3-Bromstyrol 97% stabilisiert
3-Bromstyrol
Formel: C₈H₇Br
Siedepunkt: 74…75 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,406 g/cm³
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000088
CAS-Nummer: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.05 % 3,5-di-tert.-Butylcatechol