Kongorot
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: Direct Red 28Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)Direktrot 28
MOLE24120761-100GEA 0 CHF
MOLE24120761-100G
Kongorot
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Melting Pt: > 360 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562