Kongorot, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Direct Red 28Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)Direktrot 28
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01340.0025EA 147 CHF
1.01340.0025
Kongorot, Supelco®
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Melting Pt: > 360 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02562
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 696.68 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3