Colchicin
Lieferant: LATOXAN
|
Gefahr
|
Synonyms:
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
L6051-1
L6051-200
LATOL6051-1EA
0
CHF
LATOL6051-1
LATOL6051-200
Colchicin
Colchicin
Formel:
C₂₂H₂₅NO₆ Melting Pt: 154…156 °C Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078484 CAS-Nummer: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,02536 |