Acetylcholinchlorid
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms:
(2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumchlorid
, Acetylcholiniumchlorid
ENZOALX550135G005EA
59.2
CHF
ENZOALX550135G005
Acetylcholinchlorid
Acetylcholinchlorid
Formel:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl MW: 181,66 g/mol Melting Pt: 151 °C Dichte: 1,263 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011698 CAS-Nummer: 60-31-1 EINECS: 200-468-8 Merck Index: 13,00089 |