Muscimol ≥98% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Gefahr
ENZOALX550127M005EA 197 CHF
ENZOALX550127M005
Muscimol ≥98% (durch TLC)
Muscimol
Potent GABAA receptor agonist.
Very soluble in water (10 mg/ml) or methanol; soluble in 100% ethanol.
Formel: C₄H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00057894
CAS-Nummer: 2763-96-4
EINECS: 220-430-4
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06312
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (TLC) ≥98%