Folsäure
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX460006G010EA 60.5 CHF
ENZOALX460006G010
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441,41 g/mol
MDL Number: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0