Natriumorthovanadat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Achtung
ENZOALX400032G005EA 60.5 CHF
ENZOALX400032G005
Natriumorthovanadat
Natriumorthovanadat
Formel: Na₃O₄V
MW: 183,91 g/mol
Melting Pt: 850…866 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003511
CAS-Nummer: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9