Kämpferol
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX385005M050EA 244 CHF
ENZOALX385005M050 ENZOALX385005M010
Kämpferol
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
MDL Number: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6